Tlačiť
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4375I-1G PC4375I-10G PC4375I-5G PC4375I-25G
APOSPC4375I-1GEA 24.91 EUR
APOSPC4375I-1G APOSPC4375I-10G APOSPC4375I-5G APOSPC4375I-25G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O
Mw: 194.13
Teplota varu: 80…82 °C/3mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061169
Číslo CAS: 184970-29-4