Tlačiť
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375H-1G PC4375H-25G PC4375H-5G
APOSPC4375H-1GEA 24.91 EUR
APOSPC4375H-1G APOSPC4375H-25G APOSPC4375H-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O
Mw: 194.13
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061168
Číslo CAS: 152211-15-9