Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375G-25G PC4375G-5G PC4375G-100G
APOSPC4375G-25GEA 79.71 EUR
APOSPC4375G-25G APOSPC4375G-5G APOSPC4375G-100G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O
Mw: 194.13
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061167
Číslo CAS: 207974-09-2