Tlačiť
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4375E-10G PC4375E-1G PC4375E-5G PC4375E-25G
APOSPC4375E-10GEA 137.79 EUR
APOSPC4375E-10G APOSPC4375E-1G APOSPC4375E-5G APOSPC4375E-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O
Mw: 194.13
Teplota varu: 211 °C
Teplota tavenia: 24…26 °C
Hustota: 1.397 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061166
Číslo CAS: 207981-45-1