Tlačiť
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374Z-25G PC4374Z-5G
APOSPC4374Z-25GEA 386.94 EUR
APOSPC4374Z-25G APOSPC4374Z-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇F₄N
Mw: 193.14
Teplota varu: 101 °C/3mmHg
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070814
Číslo CAS: 67515-74-6
OSN: 2735
ADR: 8 III