Tlačiť
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374Y-25G PC4374Y-5G PC4374Y-100G
APOSPC4374Y-25GEA 156.62 EUR
APOSPC4374Y-25G APOSPC4374Y-5G APOSPC4374Y-100G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇F₄N
Mw: 193.14
Teplota varu: 185
Teplota tavenia: 46
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061164
Číslo CAS: 202522-22-3
OSN: 2735
ADR: 8 II