Tlačiť
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
PC4374U-500MG PC4374U-250MG
APOSPC4374U-500MGEA 28.24 EUR
APOSPC4374U-500MG APOSPC4374U-250MG
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Vzorec: C₈H₇F₄N
Mw: 193.14
Teplota varu: 186
Teplota tavenia: 46
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070807
Číslo CAS: 239087-05-9
OSN: 2735
ADR: 8 III