Tlačiť
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4374S-100G PC4374S-25G PC4374S-5G
APOSPC4374S-100GEA 238.73 EUR
APOSPC4374S-100G APOSPC4374S-25G APOSPC4374S-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Mw: 226.56
Teplota varu: 169…171 °C
Hustota: 1.493 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061159
Číslo CAS: 67515-56-4
OSN: 3265
ADR: 8 II