Tlačiť
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4374R-100G PC4374R-250G PC4374R-25G
APOSPC4374R-100GEA 141.8 EUR
APOSPC4374R-100G APOSPC4374R-250G APOSPC4374R-25G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Mw: 226.56
Teplota varu: 157 °C
Hustota: 1.495 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061158
Číslo CAS: 189807-21-4
OSN: 3265
ADR: 8 II