Tlačiť
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4374Q-25G PC4374Q-5G
APOSPC4374Q-25GEA 323.25 EUR
APOSPC4374Q-25G APOSPC4374Q-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Mw: 226.56
Teplota varu: 119 °C
Hustota: 1.482 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061157
Číslo CAS: 171243-30-4
OSN: 3265
ADR: 8 II