Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4374O-100G PC4374O-25G PC4374O-5G
APOSPC4374O-100GEA 408.17 EUR
APOSPC4374O-100G APOSPC4374O-25G APOSPC4374O-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Mw: 226.56
Teplota varu: 190…191 °C
Hustota: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061156
Číslo CAS: 207981-46-2
OSN: 3265
ADR: 8 II