Tlačiť
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4374N-25G PC4374N-5G
APOSPC4374N-25GEA 596.03 EUR
APOSPC4374N-25G APOSPC4374N-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Mw: 226.56
Teplota varu: 188…189 °C
Hustota: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061155
Číslo CAS: 126917-10-0
OSN: 3265
ADR: 8 II