Tlačiť
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride
PC4374M-25G PC4374M-5G
APOSPC4374M-25GEA 169.84 EUR
APOSPC4374M-25G APOSPC4374M-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃ClF₄O
Mw: 226.56
Teplota varu: 192…194 °C
Hustota: 1.517 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061154
Číslo CAS: 208173-19-7
OSN: 3265
ADR: 8 III