Tlačiť
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4374L-25G PC4374L-5G PC4374L-1G
APOSPC4374L-25GEA 340.48 EUR
APOSPC4374L-25G APOSPC4374L-5G APOSPC4374L-1G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone
Vzorec: C₁₄H₈F₄O
Mw: 268.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061258
Číslo CAS: 239087-04-8