Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)(phenyl)methanone
PC4374G-1G PC4374G-25G PC4374G-5G
APOSPC4374G-1GEA 24.91 EUR
APOSPC4374G-1G APOSPC4374G-25G APOSPC4374G-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzophenone
Vzorec: C₁₄H₈F₄O
Mw: 268.21 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061254
Číslo CAS: 199292-40-5