Tlačiť
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4374E-1G PC4374E-5G PC4374E-25G
APOSPC4374E-1GEA 24.91 EUR
APOSPC4374E-1G APOSPC4374E-5G APOSPC4374E-25G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone
Vzorec: C₁₄H₈F₄O
Mw: 268.21 g/mol
Teplota varu: 290 °C
Hustota: 1.32 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061151
Číslo CAS: 207853-70-1