Tlačiť
2-Fluor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4374-100G PC4374-25G
APOSPC4374-100GEA 69.8 EUR
APOSPC4374-100G APOSPC4374-25G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)pyridin 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃F₄N
Teplota varu: 118…122 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07437945
Číslo CAS: 69045-82-5
EINECS: 400-290-2
OSN: 1993
ADR: 3,III