Tlačiť
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4373P-100G PC4373P-25G PC4373P-5G PC4373P-500G PC4373P-1KG
APOSPC4373P-100GEA 146.01 EUR
APOSPC4373P-100G APOSPC4373P-25G APOSPC4373P-5G APOSPC4373P-500G APOSPC4373P-1KG
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄N
Teplota varu: 193…195 °C
Teplota tavenia: 67…69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061284
Číslo CAS: 67515-59-7
OSN: 3439
ADR: 6.1,III