Tlačiť
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Cyano-5-fluorobenzotrifluoride
PC4373J-100G PC4373J-25G PC4373J-500G
APOSPC4373J-100GEA 78.11 EUR
APOSPC4373J-100G APOSPC4373J-25G APOSPC4373J-500G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄N
Mw: 189.11
Teplota varu: 194…196 °C
Teplota tavenia: 43…45 °C
Hustota: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061283
Číslo CAS: 194853-86-6
OSN: 3439
ADR: 6.1 III