Tlačiť
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4373I-25G PC4373I-5G PC4373I-100G
APOSPC4373I-25GEA 49.67 EUR
APOSPC4373I-25G APOSPC4373I-5G APOSPC4373I-100G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄N
Mw: 189.11
Teplota varu: 212
Teplota tavenia: 28
Hustota: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061282
Číslo CAS: 149793-69-1
OSN: 3276
ADR: 6.1 III