Tlačiť
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
PC4373H-1G PC4373H-25G PC4373H-5G
APOSPC4373H-1GEA 24.91 EUR
APOSPC4373H-1G APOSPC4373H-25G APOSPC4373H-5G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄N
Mw: 189.11
Teplota varu: 212
Teplota tavenia: 26…28 °C
Hustota: 1.373 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061153
Číslo CAS: 133116-83-3
OSN: 3439
ADR: 6.1 III