Tlačiť
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Cyano-3-fluorobenzotrifluoride
PC4373F-25G PC4373F-5G PC4373F-100G
APOSPC4373F-25GEA 72.9 EUR
APOSPC4373F-25G APOSPC4373F-5G APOSPC4373F-100G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄N
Mw: 189.11
Teplota varu: 178…180 °C
Hustota: 1.358 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 75 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061279
Číslo CAS: 146070-34-0
OSN: 3276
ADR: 6.1 III