Tlačiť
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
PC4373E-1G PC4373E-5G PC4373E-10G
APOSPC4373E-1GEA 24.91 EUR
APOSPC4373E-1G APOSPC4373E-5G APOSPC4373E-10G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₃F₄N
Mw: 189.11
Teplota varu: 212
Teplota tavenia: 28
Hustota: 1.323 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061152
Číslo CAS: 146070-35-1
OSN: 3276
ADR: 6.1 III