Tlačiť
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4373DB-100G PC4373DB-25G PC4373DB-5G
APOSPC4373DB-100GEA 99.48 EUR
APOSPC4373DB-100G APOSPC4373DB-25G APOSPC4373DB-5G
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Teplota tavenia: 114…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061294
Číslo CAS: 67515-55-3