Tlačiť
α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4373D-100G PC4373D-25G PC4373D-5G
APOSPC4373D-100GEA 143.4 EUR
APOSPC4373D-100G APOSPC4373D-25G APOSPC4373D-5G
α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Mw: 208.11
Teplota varu: 251
Teplota tavenia: 121…124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040982
Číslo CAS: 141179-72-8