Tlačiť
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4373B-1G PC4373B-25G
APOSPC4373B-1GEA 24.91 EUR
APOSPC4373B-1G APOSPC4373B-25G
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluic acid 98%
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Mw: 208.11
Teplota tavenia: 83…89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040981
Číslo CAS: 32890-94-1