Tlačiť
α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC4373A-1G PC4373A-5G PC4373A-25G PC4373A-100G
APOSPC4373A-1GEA 16.7 EUR
APOSPC4373A-1G APOSPC4373A-5G APOSPC4373A-25G APOSPC4373A-100G
α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Mw: 208.11
Teplota tavenia: 100…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061292
Číslo CAS: 115029-23-7