Tlačiť
α,α,α,2-Tetrafluoro-p-toluic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC4373-100G PC4373-25G PC4373-5G
APOSPC4373-100GEA 348.49 EUR
APOSPC4373-100G APOSPC4373-25G APOSPC4373-5G
α,α,α,2-Tetrafluoro-p-toluic acid 98%
α,α,α,2-Tetrafluoro-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Mw: 208.11
Teplota tavenia: 166…170 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010322
Číslo CAS: 115029-24-8