Tlačiť
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4372T-100G PC4372T-25G PC4372T-5G
APOSPC4372T-100GEA 204.29 EUR
APOSPC4372T-100G APOSPC4372T-25G APOSPC4372T-5G
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid 98%
α,α,α,2-Tetrafluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
Mw: 208.11
Teplota tavenia: 126…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040980
Číslo CAS: 115029-22-6