Tlačiť
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4372Q-100G PC4372Q-25G PC4372Q-5G
APOSPC4372Q-100GEA 152.61 EUR
APOSPC4372Q-100G APOSPC4372Q-25G APOSPC4372Q-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O
Mw: 192.11
Teplota varu: 60 °C/0.75mmHg
Hustota: 1.408 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061314
Číslo CAS: 67515-60-0