Tlačiť
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4372P-25G PC4372P-5G PC4372P-100G
APOSPC4372P-25GEA 58.16 EUR
APOSPC4372P-25G APOSPC4372P-5G APOSPC4372P-100G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O
Mw: 192.11
Teplota varu: 113…115 °C
Hustota: 1.408 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061313
Číslo CAS: 90176-80-0
OSN: 1989
ADR: 3 III