Tlačiť
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC4372O-100G PC4372O-25G PC4372O-5G
APOSPC4372O-100GEA 369.72 EUR
APOSPC4372O-100G APOSPC4372O-25G APOSPC4372O-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O
Mw: 192.11
Teplota varu: 175 °C
Hustota: 1.376 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061312
Číslo CAS: 188815-30-7