Tlačiť
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4372N-25G PC4372N-100G PC4372N-500G
APOSPC4372N-25GEA 66.49 EUR
APOSPC4372N-25G APOSPC4372N-100G APOSPC4372N-500G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O
Mw: 192.11
Teplota varu: 156 °C
Hustota: 1.432 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 82 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061273
Číslo CAS: 60611-24-7