Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4372M-100G PC4372M-25G PC4372M-5G
APOSPC4372M-100GEA 141.8 EUR
APOSPC4372M-100G APOSPC4372M-25G APOSPC4372M-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O
Mw: 192.11
Teplota varu: 176 °C
Hustota: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061311
Číslo CAS: 146137-78-2