Tlačiť
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4372L-25G PC4372L-5G PC4372L-1G
APOSPC4372L-25GEA 136.59 EUR
APOSPC4372L-25G APOSPC4372L-5G APOSPC4372L-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O
Mw: 192.11
Teplota varu: 118…119 °C
Hustota: 1.41 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061310
Číslo CAS: 89763-93-9