Tlačiť
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4372K-25G PC4372K-5G
APOSPC4372K-25GEA 76.51 EUR
APOSPC4372K-25G APOSPC4372K-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₄F₄O
Mw: 192.11
Hustota: 1.393 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 73 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061246
Číslo CAS: 112641-20-0