Tlačiť
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4372-1G PC4372-5G
APOSPC4372-1GEA 160.62 EUR
APOSPC4372-1G APOSPC4372-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinone
Vzorec: C₁₁H₁₀F₃NO
Mw: 229.2 g/mol
Teplota tavenia: 134…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00138491
Číslo CAS: 73081-88-6