Tlačiť
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4371V-1G PC4371V-25G PC4371V-5G
APOSPC4371V-1GEA 24.91 EUR
APOSPC4371V-1G APOSPC4371V-25G APOSPC4371V-5G
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 97%
3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₅F₄NO
Mw: 207.13
Teplota tavenia: 115…117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061149
Číslo CAS: 207986-20-7