Tlačiť
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4371U-5G PC4371U-10G PC4371U-1G
APOSPC4371U-5GEA 63.29 EUR
APOSPC4371U-5G APOSPC4371U-10G APOSPC4371U-1G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Vzorec: C₈H₅F₄NO
Mw: 207.13
Teplota tavenia: 144…147 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00083555
Číslo CAS: 144851-59-2