Tlačiť
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4371T-25G PC4371T-5G PC4371T-1G
APOSPC4371T-25GEA 296.03 EUR
APOSPC4371T-25G APOSPC4371T-5G APOSPC4371T-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Vzorec: C₈H₅F₄NO
Teplota tavenia: 115…117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061148
Číslo CAS: 207919-05-9