Tlačiť
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4371Q-25G PC4371Q-5G
APOSPC4371Q-25GEA 71.3 EUR
APOSPC4371Q-25G APOSPC4371Q-5G
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Fluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O
Mw: 206.14 g/mol
Hustota: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 74 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061252
Číslo CAS: 208173-24-4