Tlačiť
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4371P-25G PC4371P-5G PC4371P-100G
APOSPC4371P-25GEA 71.3 EUR
APOSPC4371P-25G APOSPC4371P-5G APOSPC4371P-100G
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
4'-Fluoro-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O
Mw: 206.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061251
Číslo CAS: 208173-21-1