Tlačiť
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-[3-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one, 3-Acetyl-5-fluorobenzotrifluoride
PC4371O-25G PC4371O-50G PC4371O-5G
APOSPC4371O-25GEA 197.48 EUR
APOSPC4371O-25G APOSPC4371O-50G APOSPC4371O-5G
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O
Mw: 206.1370 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061250
Číslo CAS: 202664-54-8