Tlačiť
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4371M-25G PC4371M-5G PC4371M-100G
APOSPC4371M-25GEA 165.83 EUR
APOSPC4371M-25G APOSPC4371M-5G APOSPC4371M-100G
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
2'-Fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O
Mw: 206.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061248
Číslo CAS: 202664-53-7