Tlačiť
2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4371L-1G PC4371L-25G PC4371L-5G
APOSPC4371L-1GEA 36.45 EUR
APOSPC4371L-1G APOSPC4371L-25G APOSPC4371L-5G
2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2'-Fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O
Mw: 206.14 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061247
Číslo CAS: 122023-29-4