Tlačiť
3-Fluoro-4-nitroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4371-100G PC4371-25G PC4371-5G
APOSPC4371-100GEA 327.72 EUR
APOSPC4371-100G APOSPC4371-25G APOSPC4371-5G
3-Fluoro-4-nitroaniline 98%
3-Fluoro-4-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
Teplota tavenia: 158…162 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03412239
Číslo CAS: 2369-13-3
EINECS: 219-130-6