Tlačiť
p,α,α,α-Tetrafluoroanisole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Trifluoromethoxy)-1-fluorobenzene, 1-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene, α,α,α,4-Tetrafluoroanisole, 4-(Trifluoromethoxy)fluorobenzene
PC4370D-100G PC4370D-25G PC4370D-500G
APOSPC4370D-100GEA 76.51 EUR
APOSPC4370D-100G APOSPC4370D-25G APOSPC4370D-500G
p,α,α,α-Tetrafluoroanisole
p,α,α,α-Tetrafluoroanisole
Vzorec: C₇H₄F₄O
Mw: 180.1
Teplota varu: 106 °C
Hustota: 1.323 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 15 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040835
Číslo CAS: 352-67-0
EINECS: 206-523-2
OSN: 1993
ADR: 3 II