Tlačiť
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,2-Difluoro-4-methyl-5-nitrobenzene
PC4368-100G PC4368-25G PC4368-5G
APOSPC4368-100GEA 198.96 EUR
APOSPC4368-100G APOSPC4368-25G APOSPC4368-5G
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene 98%
4,5-Difluoro-2-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04973772
Číslo CAS: 127371-50-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III