Tlačiť
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-3',4'-difluoroacetophenone, 2-Chloro-1-(3,4-difluorophenyl)ethanone
PC4366-1G PC4366-25G PC4366-5G
APOSPC4366-1GEA 16.73 EUR
APOSPC4366-1G APOSPC4366-25G APOSPC4366-5G
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
ω-Chloro-3,4-difluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₅ClF₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03966888
Číslo CAS: 51336-95-9
OSN: 3261
ADR: 8,III