Tlačiť
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC4359-100G PC4359-25G PC4359-50G
APOSPC4359-100GEA 89.85 EUR
APOSPC4359-100G APOSPC4359-25G APOSPC4359-50G
Methyl-4-fluoro-3-nitrobenzoate 98%
Vzorec: C₈H₆FNO₄
Teplota varu: 109 °C/1mmHg
Teplota tavenia: 59…60 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00196161
Číslo CAS: 329-59-9